Läs mer
Thermo Scientific™ Sensititre™ EU:s övervaknings-ESBL EUVSEC2 AST-platta
Produktkod. 15635938
Change view
Kvantitet:
10 tallrikar/låda
Produktkod. Kvantitet
15635938 10 tallrikar/låda
1 options
Produktkod. 15635938 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer YEUVSEC2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3045.00 SEK
    1596.12 SEK / Paket med 10
    Save 1448.88 SEK
    47% Av
 Begränsad artikel
I lager
Följ EU:s övervakningssystemprogram för ESBL-isolat med denna praktiska skylt.
Utför noggrann AST med ESBL-isolat specifik formular som en del av EU:s övervakningsprogram med Thermo Scientific™ Sensititre EU Surveillance ESBL EUVSEC2 AST-skylt.
Följ EU:s övervakningssystemprogram för ESBL-isolat med Sensititre EU:s övervaknings-EU-övervaknings-ESBL EUVSEC2 AST-platta.
  • Förlängd hållbarhet och rumstempererad förvaring eliminerar bekymmer med lagerkontroll
  • Individuell förpackning gör det möjligt för ett laboratorium att testa en platta i taget utan svinn
  • Inkluderande kvalitetskontrollintervall i stor skala ger omedelbar kvalitetskontroll av testmetodiken
  • Automatiserade eller manuella läsalternativ finns tillgängliga för maximal flexibilitet
Antimikrobiell resistens (AMR) är en betydande oro och allt viktigare. Olämplig användning av antimikrobiella medel hos människor och djur leder till detta växande och farliga problem och framträder som ett hot mot folkhälsan. Det är därför Europaparlamentet, rådet och dess myndigheter: Europeiska centret för sjukdomsförebyggande och kontroll (ECDC), Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har identifierat behovet av att etablera en gemensam strategi i kampen mot AMR.  
Systemet Sensititre använder verkliga MIC-resultat (Minimum Inhibitory Concentration), vilka är avgörande för att identifiera antimikrobiell resistens och ger större känslighet för bättre resistensspårning.
Med ett brett utbud av Sensititre plattor som är särskilt utformade för övervakningsprogram är systemet Sensititre ledande inom antimikrobiell känslighetstestning för övervakning.
Alla produkter finns inte tillgängliga för försäljning i alla områden. Var snäll och fråga.
VersaTREK™ och Sensititre™ produkter är nu en del av varumärket Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Sensititre EU:s övervaknings-ESBL EUVSEC2 AST-platta
Produkttyp AST-plattan
Testtyp Antimikrobiell övervakning, Minsta inhibitoriska koncentration (MIC)
Isolerar per platta 1
Antal per förpackning 10
Förpackningstyp Låda
Kvantitet 10 tallrikar/låda
Läsalternativ Manual, Vizion
Regulatorisk status RUO
Provtyp ESBL-isolat
Art ESBL/AmpC/karbapenemasproducerande Escherichia coli