Läs mer
Sensititre™ Gramnegativ EUMDROF AST-platta
Produktkod. 16496069
Change view
Typ av buljong:
MHB (delnummer T3462)
Produktkod. Typ av buljong
16496069 MHB (delnummer T3462)
1 options
Produktkod. 16496069 Leverantör Thermo Scientific Oxoid Leverantörsnummer YEUMDROF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3555.00 SEK
    3404.94 SEK / Paket med 10
    Save 150.06 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Konsolidera MDRO-bekräftelsetestning på en enda platta som inkluderar kolistin, Ceftazidim/Avibatam och Ceftolozan/Tazobactam.
Utför känslighetstester av icke-noggranna gramnegativa arter på en enda plattform med Thermo Scientific™ Sensititre™ gramnegativ EUMDROF AST-platta.
Den bekväma, standardiserade AST-plattan uppfyller EUCAST-brytpunkter för relevanta antimikrobiella medel på plattan.
Konsolidera MDRO-bekräftelsetestning av känslighet på ett enda plattformat som inkluderar colistin, Ceftazidime/Avibactam och Ceftolozane/Tazobactam.
Uppnå tillförlitliga, konsekventa antimikrobiella känslighetsresultat för icke-kräsna gramnegativa isolat med den Sensititre gramnegativa EUMDROF AST-plattan. Generera kliniskt relevanta data, upptäcka framväxande resistens och hjälpa till att vägleda snabb och korrekt behandling genom att använda mikrobuljong-utspädning.
  • Övervaka känslighet bland gramnegativa isolat med fullvärdiga MIC-värden.
  • För ultimat flexibilitet finns automatiska eller manuella läsalternativ tillgängliga
  • Eliminera bekymmer kring lagerkontroll med förlängd hållbarhet (18 till 24 månader) och rumstempererad förvaring.
 Systemet Sensititre är ledande inom AST-lösningar och erbjuder flexibla, anpassningsbara testalternativ för laboratorier av alla storlekar.
  • Skalbart: flexibla instrumenteringsalternativ utformade för att vara modulära för att möta de unika behoven av individuellt labbutrymme, arbetsbelastning och budgetkrav
  • Flexibelt: över 240 antimikrobiella medel tillgängliga i utökade utspädningsintervall, tillgång till de senaste antimikrobiella och möjligheten att konsolidera AST på en plattform
  • Skräddarsydt: utforma din egen AST-panel för att möta specifika krav på läkemedelsregister och receptprotokoll samt för kliniker som baseras på realtidstrender och lokal epidemiologi
Alla produkter finns inte tillgängliga för försäljning i alla områden. Var snäll och fråga.
VersaTREK™ och Sensititre™ produkter är nu en del av varumärket Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
0,5 McFarland Standard Demineraliserat vatten (delnummer T3339)
Antimikrobiella medel Olika
Typ av buljong MHB (delnummer T3462)
Beskrivning Sensititre Gramnegativ EUMDROF AST-platta
Antibiotikakod Olika
Produkttyp AST-plattan
Målorganismklass Icke-kräsna, gramnegativa organismer
Testtyp Minsta inhibitoriska koncentration (MIC)
Inkubationsförhållanden 35 °C; O2
Inkubationstid 18-24 hrs
Isolerar per platta 1
Förpackningstyp Låda
Kvantitet 10/Box
Läsalternativ Autoread eller manuell
Överför volym 10 μl
Volym per brunn 50 μl