Läs mer
Thermo Scientific™ Sensititre™ GN6F
Produktkod. 17869050
Change view
Kvantitet:
10/Förpackning
Produktkod. Kvantitet
17869050 10/Förpackning
1 options
Produktkod. 17869050 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer YGN6F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Utför noggrant testning av ceftazidim/avibatam och ceftolozan/tazobactam mottaglighetstester på gramnegativa organismer genom mikrobuljongsutspädning.
Utför självsäkert mottaglighetstester med gramnegativa antimikrobiella medel, inklusive ceftazidim/avibicact och ceftolozan/tazobactam med Thermo Scientific™ Sensititre™ Gramnegativa GN6F AST-plattor. Tillgodoräkna dina läkemedelsbehov med denna FDA-godkända mikrobuljong-utspädningsplatta för antimikrobiell känslighetstestning som uppfyller CLSI standarderna. Få verkliga resultat från minsta inhibitoriska koncentration (MIC) för att både informera målinriktade behandlingsbeslut för resistenta infektioner med annars begränsade eller inga behandlingsalternativ och för att stödja antimikrobiell förvaltning för att bibehålla effektiviteten.
Produktfunktioner
Utöka behandlingsalternativen genom att utföra testning av ceftazidim/avibatam och ceftolozan/tazobactam för känslighet på gramnegativa organismer med Sensititre gramnegativa GN6F AST-plattor. Generera kliniskt relevant data, upptäcka framväxande resistens och vägled snabb och korrekt behandling genom att använda mikrobuljong-utspädning.
  • Korrekt: uppfyller CLSI och FDA-brytpunkter
  • Kvantitativt: precisa MIC-resultat hjälper till med välgrundade patientbeslut om terapi
  • Effektivt: noggranna resultat första gången, vilket minskar onödiga tester och protokoll
  • Flexibel:   automatiserade, semi-automatiserade eller manuella läsalternativ finns tillgängliga för maximal flexibilitet
  • Lättförvaring:   förlängd hållbarhet och rumstemperaturförvaring förenklar lagerkontrollen
Systemet Sensititre är ledande inom AST-lösningar och erbjuder flexibla, anpassningsbara testalternativ för laboratorier av alla storlekar.
  • Skalbara:   flexibla instrumenteringsalternativ utformade för att vara modulära för att möta de unika behoven av individuellt labbutrymme, arbetsbelastning och budgetkrav
  • Flexibelt: över 240 antimikrobiella medel tillgängliga i utökade utspädningsintervall, tillgång till de senaste antimikrobiella och möjligheten att konsolidera AST på en plattform
  • Skräddarsydt: utforma din egen AST-panel för att möta specifika krav på läkemedelsregister och receptprotokoll samt för kliniker som baseras på realtidstrender och lokal epidemiologi
Alla produkter finns inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga dig.
VersaTREK™ och Sensititre™ produkter är nu en del av varumärket Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
0,5 McFarland Standard H 2 O (Art.nr. T3339)
Antimikrobiella medel Olika
AST typ MIC
Typ av buljong MHB (artikelnr T3462)
Koncentration Flera
Beskrivning Sensititre Gramnegativ GN6F-platta
Antibiotikakod Various
Formatera Multi-antibiotika mikrotiterpaneler
Produkttyp AST-platta
Målorganismklass Gramnegativa mikroorganismer
Testtyp Minsta hämmande koncentration (MIC)
Inkubationsförhållanden 35 °C O 2
Inkubationstid 18 hr
Isolerar per platta 1
Antal per förpackning 10
Förpackningstyp 10 x mikrotitrepaneler
Kvantitet 10/Förpackning
Läsalternativ Autoread eller manuell
Överför volym För Enterobacteriaceae och Non-Enterobacteriaceae: 10 μl, 30 μl* (*Hjälper till att upptäcka resistensmekanismer för gramnegativa organismer; se packinlägg). För Proteus sp.: 1 μl
Volym per brunn 50μ L