Läs mer
Thermo Scientific™ Sensititre™ Gram negativ MIC-platta
Produktkod. 15334869
Beskrivning:
Sensititre Gram negativ MIC-platta
Produktkod. 15334869
Brand: Thermo Scientific™ YGN2F
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd de senaste antimikrobiella medlen, inklusive Doripenem och Tigecycline, för korrekta, ekonomiska resultat med Thermo Scientific™ Sensititre™ Gramnegativa MIC-plattor.
Använd de senaste antimikrobiella medlen, inklusive Doripenem och Tigecycline, för korrekta, ekonomiska resultat med Sensititre Gramnegativa MIC-plattor.
  • Multiisolatformat minskar kostnaden per test
  • Automatiska, halvautomatiska eller manuella läsalternativ är tillgängliga för ultimat flexibilitet
  • Förlängd hållbarhet och förvaring i rumstemperatur förenklar lagerkontroll
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
VersaTREK™ och Sensititre produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
0,5 McFarland Standard H 2 O (Art.nr. T3339)
Antimikrobiella medel Olika
Typ av buljong MHB (artikelnr T3462)
Beskrivning Sensititre Gram negativ MIC-platta
Antibiotikakod Olika
Produkttyp MIC-platta
Målorganismklass Gramnegativa bakterier
Testtyp Minsta hämmande koncentration (MIC), Brytpunkt
För användning med (applikation) Gramnegativa organismer: Enterobacteriaceae, Non-Enterobacteriaceae, Proteus sp.
Inkubationsförhållanden 35 °C O 2
Inkubationstid 18 hr
Isolerar per platta 1
Antal per förpackning 10
Förpackningstyp Låda
Kvantitet 10/Pk.
Läsalternativ Autoread eller manuell
Överför volym För Enterobacteriaceae och Non-Enterobacteriaceae: 10 μL, μ30* L (* Hjälp vid upptäckt av resistensmekanismer för gramnegativa organismer; se bipacksedeln). För Proteus sp.: 1 μL
Volym per brunn 50μ L
Art Flera