Läs mer
Thermo Scientific™ Sensititre™ NARMS Gram Negative Plate
Produktkod. 17813029
Change view
Kvantitet:
10/Förpackning
Produktkod. Kvantitet
17813029 10/Förpackning
1 options
Produktkod. 17813029 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer YCMV3AGNF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Perform accurate AST with a Gram negative isolate-specific formulary with the Thermo Scientific™ Sensititre™ NARMS Gram Negative Plate.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
VersaTREK™ and Sensititre products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antimikrobiella medel Various
Beskrivning Sensititre NARMS Gram Negative Plate
Antibiotikakod Various
Produkttyp AST Plate
Målorganismklass Gram-negative Microorganisms
Testtyp Microbial Susceptibility
Isolerar per platta 1
Kvantitet 10/Förpackning
Läsalternativ Autoread or manual
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.