Läs mer
Thermo Scientific™ Sensititre™ Vizion™ Digitalt MIC-visningssystem
Produktkod. 15653434
Change view
Beskrivning:
Sensititre Vizion Instrument
Produktkod. Beskrivning
15653434 Sensititre Vizion Instrument
1 options
Produktkod. 15653434 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer YV2021
 Begränsad artikel
I lager
Konsolidera all offline-testning på ett enda instrument för maximal effektivitet med Thermo Scientific™ Sensititre™ Vizion™ Digital MIC Viewing System.
Konsolidera all offline-testning på ett enda instrument för maximal effektivitet med Thermo Scientific™ Sensititre™ Vizion™ Digital MIC Viewing System, som kombinerar automation med visuella resultat. Placera bara din platta i instrumentet Vizion , och anpassningsbara belysningsalternativ möjliggör effektiv och manuell läsning av alla organismer. Den lättlästa digitala plattbilden gör det enkelt för användare att läsa och registrera MIC-resultat, vilket eliminerar manuella läsfel. Med hjälp av det kraftfulla Thermo Scientific™ Sensititre™ SWIN™ mjukvarusystemet lagrar du bilder för att påskynda undervisning, delning och beslutsfattande, med LIS-anslutning.
Med hjälp av det kraftfulla Thermo Scientific™ Sensititre™ SWIN™ mjukvarusystemet lagrar du bilder med LIS-anslutning för att påskynda undervisning, delning och beslutsfattande. Genom att kombinera automation med visuella resultat Sensititre Vizion samlar Digital MIC Viewing System all offline-testning på ett enda instrument för maximal effektivitet.
  • Fullt anpassningsbar Expert System och LIS-anslutning sparar tid, minskar fel och ger värdefull information till kliniker
  • Ombordmoduler för kvalitetskontroll underlättar dokumentationen
  • Epidemiologiska funktioner belyser framväxande resistensmönster och erbjuder enkla alternativ för årsrapporter
Sensititre Vizion System
  • V2020-SYS inkluderar Vizion instrument och SWIN dator
  • V2020-SYS-LIS inkluderar Vizion instrument, SWIN dator och LIS-gränssnitt
  • V2020-SYE inkluderar Vizion instrument, SWIN dator- och SWIN epidemiologimodul
  • V2020-SYE-LIS inkluderar Vizion instrument, SWIN dator, SWIN epidemiologimodul och LIS-gränssnitt
Alla produkter finns inte tillgängliga för försäljning i alla områden. Var snäll och fråga.
VersaTREK™ Sensititre och produkter är nu en del av varumärket Thermo Scientific, där kraftfulla manuella, semi-automatiserade och helautomatiska testprodukter kombineras med en omfattande serie medie- och diagnosprodukter för att erbjuda en komplett, helhetslösning som snabbt levererar de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antimikrobiella medel Olika
Beskrivning Sensititre Vizion Instrument
Produkttyp Digitalt MIC-visningssystem
Testtyp Minsta inhibitoriska koncentration (MIC)
Regulatorisk status ETL-säkerhetstest, CE-märkt, EMC-testat, FDA-godkänt
Bredd (engelska) 10,4 tum
Bredd (metrisk) 26.3 cm
Höjd (engelska) 12,4 tum
Höjd (metrisk) 31.5 cm
Djup (engelska) 13,9 tum
Djup (metriskt) 35.4 cm
Vikt (engelska) 21 lb.
Vikt (metrisk) 9.5 kg
Elektriska krav 220/240VAC; 60Hz; 8w
Art Flera