Läs mer
Sensititre™ YO10
Produktkod. 15397137
Change view
Kvantitet:
10/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15397137 10/Förpackning Paket med 10
1 options
Produktkod. 15397137 Leverantör Thermo Scientific Oxoid Leverantörsnummer YYO10
 Begränsad artikel
I lager
Förenkla jästtestning för Candida sp. och minska kostnaden per test med hjälp av denna platta med nio antimykotika, inklusive Anidulafungin och Micafungin
Förenkla jästtestning med Thermo Scientific™ Sensititre™ YeastOne™ YO10 AST-platta med nio svampdödande medel, inklusive Anidulafungin och Micafungin. Kolorimetrisk Thermo Scientific™ alamarBlue™ agent ger tillförlitlig, enkel och konsekvent slutpunktsbestämning, med visuell läsmöjlighet, för effektivt arbetsflöde och korrekta resultat.
Förenkla jästtestning med Sensititre YeastOne YO10 AST-platta med nio svampdödande medel, inklusive Anidulafungin och Micafungin.
  • Förvaring i rumstemperatur eliminerar problem med lagerkontroll
  • Individuell förpackning gör det möjligt för laboratoriet att testa en platta i taget utan avfall
  • Inklusive QC-serier i stor skala ger omedelbar kvalitetssäkring av testmetoder
  • 24-timmars inkubationstid möjliggör snabba resultat för kliniker
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
VersaTREK™ och Sensititre™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antimikrobiella medel Olika
Typ av buljong YeastOne Buljong (artikelnr Y3462)
Beskrivning Sensititre YeastOne Tallrik med Anidulafungin och Micafungin
Antibiotikakod Olika
Produkttyp AST-platta
Målorganismklass Jästsvampar
Testtyp Minsta hämmande koncentration (MIC)
För användning med (applikation) Candida sp.
Inkubationsförhållanden 35 °C O 2
Inkubationstid 24-25 hr
Isolerar per platta 1
Förpackningstyp Låda
Kvantitet 10/Förpackning
Läsalternativ Manuell
Provtyp Candida arter
Överför volym 20 μL
Volym per brunn 100μ L
Art Candida arter
Visa mer Visa mindre
CE/IVD-märkt.