Description
- Allergivänligt certifierat av ECARF, European Centre for Allergy Research Foundation.
- Rekommenderas för mer smutsiga händer som behöver mer rengöringskraft, till exempel för användning i kök.
- Ger extra vård för känslig hud och vårdar torr hud med lipidåterställande ingredienser som glycerin, betain och panthenol.
- 96 % av ingredienserna är av naturligt ursprung (enligt specifikation och ISO16128, inklusive vatten).
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Handtvål |
| Färg | Vitt |
| Form | Vätska |
| Förpackning | Plastflaska |
| Kvantitet | 8/Pk. |
| Storlek | 525 mL |