Beskrivning
- Den icke-parfymerade återfuktande krämen har en näringsrik blandning av oljor från naturligt ursprung, vitamin E och panthenol.
- Absorberas snabbt för att främja mjuk hud och långvarig återfuktning.
- Dermatologiskt testad.
- Hudvänligt pH.
- Var försiktig med händerna i rörelse, tack vare den portabla rörstorleken.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handskyddskräm |
| Färg | Vitt |
| Form | Grädde |
| Mått (L x B x H) | 130 x 245 x 67 mm |
| Längd (engelska) | 2,48 tum |
| Längd (metrisk) | 63 mm |
| Förpackning | Plaströr |
| Kvantitet | 10 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Volym (engelska) | 2,536 oz. |
| Visa mer |