Beskrivning
- Denna mjuka, rika skumtvål har en dermatologiskt testad formula, hudvänligt pH och allergivänlig ECARF-certifiering, vilket innebär att den återfuktar huden och är lämplig för frekvent användning.
- Spara personalens tid med enkel påfyllning – certifierad av Svenska Reumatismföreningen, testad enligt Design for All-testet, publicerad i Swedish Design Research Journal, 2011.
- Dispensern minskar förbrukningen med upp till 50 % och flaskan kollapsar för 70 % mindre avfallsvolym. (Essity-test med hjälp av Tork Skumtvål vs Tork flytande tvål i höjdhållare. Baserat på Essity-test)
- Hjälp till att säkerställa god handhygien – den fabriksförseglade flaskan med en ny pump för varje påfyllning hjälper till att minska risken för kontaminering och skydda formuleringarna ända ner till händerna.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handtvål |
| Färg | Vitt |
| Form | Vätska |
| Förpackning | Plastflaska |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Storlek | 1 L |