Läs mer
WTW™ SensoLyt™ ORP 900-P
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15364912
För användning med (utrustning):
Anslutning till en MPP IDS eller AS/IDS-x
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15364912
Brand: WTW™ 103749
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ORP-elektroder levererar en känslig spänningssignal från reaktioner i vattenhaltiga lösningar, där reaktionspartnerna utbyter belastningar på Pt-metallytan på elektroden
ORP-elektroder levererar en känslig spänningssignal från reaktioner i vattenhaltiga lösningar, där reaktionspartnerna utbyter belastningar på Pt-metallytan på elektroden. Skalan är jämförbar med den för pH-mätning. Typiska användningsområden är övervakning av desinfektionseffekten, bestämning av ORP-potentialer i biokemiska reaktioner, mätning i vatten av olika kvalitet med mera. Det är precis där konceptet med IDS sensorer kommer in. Digital dataöverföring är skyddad från störningar, tillåter användning av långa kablar och tillåter viktig ytterligare information, såsom kalibreringsdata och sensoregenskaper. WTW:s beprövade ORP-elektroder finns nu tillgängliga som hållbara plugghuvudversioner. Det universella kontakthuvudet passar sensorn med trådlös funktionalitet – störande kablar behövs inte längre. Dessutom kan den anslutas till AS/IDS-x-kablar med längder upp till 100 m. Med denna nya teknik WTW utökar avsevärt utbudet av applikationer och mätkomforten för sina ORP-elektroder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kombinerad IDS pH-elektrod
Inkluderar Polymerelektrolyt och glasaxel, integrerad temperatursensor, Elektrod med vattentätt kontakthuvud för anslutning till kabel AS / IDS-x eller MPP IDS .
För användning med (utrustning) Anslutning till en MPP IDS eller AS/IDS-x