Läs mer
Greiner Bio-One SensoPlate™ 24-brunn plattbottnad mikroplatta med lock
Beskrivning
- Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA Icke-pyrogen
- Optisk klar botten av borosilikatglas med ljusbana på 175 ±cm och 15 μm, svart polystyrenram
Garanti
Nej
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Alphanumeric |
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Array | 4 x 6 |
| Färg | Svart, Clear Bottom |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren, Borosilicate Glass |
| Antal Wells | 24 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Visa mer |