Läs mer
Greiner Bio-One SensoPlate™ LoBase Glass-Bottom 1536-well Plate
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10341012
Change view
Färg:
Klart
Produktkod. Färg
10341012 Klart
1 options
Produktkod. 10341012 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 783892
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Compatible with cell culture media
Alphanumeric well coding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock With Lid
Array 32 x 48
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Färg Klart
Material Borosilicate Glass, Polystyrene
Antal Wells 1536
Volym (metrisk) Fungerar 3 to 10 μL
Sterilitet Sterile
Well Shape Rounded Square
nr per ärende 16
Antal per förpackning 1
Kvantitet 16/Cs.
Temperaturområde (metriskt) 4°C to 37°C
Mått (L x B x H) 128 x 85 x 10 mm