Läs mer
Eppendorf™ Sensorplatta platt
Produktkod. 15788409 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Beskrivning:
ISO 17025
ISO 9001
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
15788409 ISO 17025 Varje
15778409 ISO 9001 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15788409 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6328009500
Beräknad leverans: 24-11-2026
Lämplig platta för användning med en X50 serie PCR Mastercycler platt termoblock.
  • Givarplatta för ett platt termoblock
  • Lämplig för användning med en X50-serie Mastercycler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) X50 serie PCR Mastercycler Platt termoblock
Beskrivning ISO 17025