Läs mer
Thermo Scientific™ Sensorer och ersättningsbatterier för Thermo Scientific™ Frys med ultralåg temperatur
Produktkod. p-4530907 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Sensor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11359311
Brand: Thermo Scientific™ 290199
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa Thermo Scientific™ Sensorer och ersättningsbatterier med våra frysar med ultralåg temperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Valfri PT100-givare för anslutning till byggnadsautomationssystem (fabriksinstallerad)
Typ Sensor
För användning med (utrustning) Revco™ ExF/DxF, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, TSE/TSD-serien
Avfrosta Automatisk