Läs mer
Cytiva Sentino™ Trattadapter
:
Rostfritt stål
Beskrivning
- För mikrobiologimanifold
- Laboratoriegrenrör designat för flexibilitet och minskning av korskontaminering med utbytbara adaptrar för de flesta trattar, och en kopplingsanordning för att dubbla testkapaciteten samtidigt som det möjliggör sterilisering i standardautoklaver
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal per förpackning | 3/Pk. |
| Typ | Trattadapter |