Läs mer
Cytiva Sentino™ Tratthus
Produktkod. 17154281
Change view
Material:
Polyfenylsulfon
Produktkod. Material
17154281 Polyfenylsulfon
1 options
Produktkod. 17154281 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 4243
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2550.00 SEK
    2399.79 SEK / Paket med 1
    Save 150.21 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Ersättningshus för magnettrattar designat för användning med vår Sentino pump.
  • Unik magnetisk tätning möjliggör enkel, enhands vakuumfiltrering av vätskor med kompatibla membran
  • Inte godkänt för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska andra patientrelaterade tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polyfenylsulfon
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 300 mL