Läs mer
Cytiva Sentino™ Global membrandispenser
:
Automatisk
Beskrivning
- Sentino sortimentet är ett komplett system av produkter för utvärdering av mikrobiell kontaminering av vattenhaltiga prover med hjälp av Membrane Filter (MF) Technique
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Icke-steril |
| Inkluderar | NiMH nickelmetallhydridbatteri |
| Typ | Automatisk dispenser |
| Längd (metrisk) | 22 cm |
| Bredd (metrisk) | 12 cm |
| Höjd (metrisk) | 20 cm |