Läs mer
Cytiva Sentino™ global mikrobiologi peristaltisk pump
Produktkod. 17194251
Change view
Inkluderar:
NiMH-batteri
Produktkod. Inkluderar
17194251 NiMH-batteri
1 options
Produktkod. 17194251 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 13186
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22089.00 SEK
    18768.80 SEK / Paket med 1
    Save 3320.20 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 06-11-2026
Sentino-pump rsätter traditionella vakuumfiltreringssystem för membranfiltrering med en liten peristaltisk pump och en steril vätskeväg för engångsbruk.
  • Enhetens kompakta design gör den lätt att använda i trånga utrymmen, frigör värdefull bänkyta och ger flexibilitet i arbetsytan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar NiMH-batteri
Motortyp Huvudströmkälla eller uppladdningsbart batteri
Typ av rör Termoplastisk elastomer
Elektriska krav 24 VDC 1,6 Amp 100/240 VAC, 47/63 Hz