Läs mer
Cytiva Sentino™ Magnetfiltertratt
Produktkod. 17174291
Change view
Kapacitet (metrisk):
150 ml
300 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17174291 300 ml
17164291 150 ml
17184291 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17174291 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 4273
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Magnetiska trattar designade för användning med vår Sentino pump.
  • Unik magnetisk tätning möjliggör enkel, enhands vakuumfiltrering av vätskor med kompatibla membran
  • Inte godkänt för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska andra patientrelaterade tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 47 mm
Kapacitet (metrisk) 300 ml
Material PPSF
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning 9,6 cm 2
Produkttyp Icke-steril