Läs mer
Cytiva Sentino™ Ersättningsadapter för mikrobiologipump
:
Rostfritt stål
Beskrivning
- För vakuumfiltrering av vätskor
- För analys av vattenhaltiga prover för mikrobiologisk och partikelformig kontaminering med hjälp av Membrane Filter (MF) Technique
- Endast för användning inom forskning
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | MicroFunnel™ Filtertratt |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Sterilitet | Icke-steril |