Läs mer
Cytiva Sentino™ Ersättningsslang för mikrobiologipump och adapter
Produktkod. 17114431
:
10/Pk.
Produktkod. 17114431
Brand: Cytiva 4861
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ersättningsslangsats med MicroFunnel filtertrattadapter.
  • För vakuumfiltrering av vätskor på vår Sentino pump
  • För analys av vattenhaltiga prover för mikrobiologisk och partikelformig kontaminering med hjälp av Membrane Filter (MF) Technique
  • Endast för användning inom forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) MicroFunnel™ Filtertratt
Sterilitet Sterila
Antal per förpackning 10/Pk.