Läs mer
Cytiva Sentino™ Ersättningsslang för mikrobiologipump
:
10/Pk.
Beskrivning
- Designad för användning med vår Sentino pump
- Unik magnetisk tätning möjliggör enkel, enhands vakuumfiltrering av vätskor med kompatibla membran
- Inte godkänt för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska andra patientrelaterade tillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Typ | Termoplastisk elastomer slang |