Läs mer
Cytiva Sentino™ Pump magnetisk trattadapter
Produktkod. 17104301
:
Polyfenylsulfon
Produktkod. 17104301
Brand: Cytiva 4283
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sentino pumpbyte slangadapter för magnetiska trattar.
  • Designad för användning med vår Sentino pump
  • Unik magnetisk tätning möjliggör enkel, enhands vakuumfiltrering av vätskor med kompatibla membran
  • Inte godkänt för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska andra patientrelaterade tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polyfenylsulfon