Läs mer
WTW™ SenTix™ 20 pH-elektrod
Kontakttyper:
Plugghuvud
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
pH-elektroder med gelelektrolyt är idealiska för bärbar mätning men också för rutinmätning i labbet. Elektroderna kräver inget underhåll förutom tillfällig rengöring och är därför särskilt ekonomiska. För krävande mätningar i labbet finns SenTix™ elektroder med 3 mol/l KCl flytande elektrolyt, lätt att rengöra glasskaft och platina diagfragma. Dessa elektroder kan också användas i svåra prover. Och om du behöver en elektrod med flytande elektrolyt för bärbar mätning: De SenTix™ 51/52 med plastskaft, integrerad temperatursensor och keramiskt membran klarar nästan varje mätuppgift, även på fältet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Plugghuvud |
| Korsning | Fiber |
| Material | Plastskaft, Fibermembran |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 80 °C |
| Typ | SenTix™ pH-elektrod |
| För användning med (utrustning) | Vario pH-mätare |
| Inkluderar | DIN/BNC elektrodplugg |
| Modell | SenTix™ 20 |
| Förvaringskrav | Sänk ned kombinationselektroden i referenselektrolyt (KCl 3mol/L, Ag+ fri), pH-kombinationselektroder får inte förvaras torrt eller i avjoniserat vatten |
| Visa mer |