Läs mer
WTW™ SenTix™ 21 pH-elektrod
Beskrivning
- Idealisk för bärbar mätning men även för rutinmätning i labbet
- SenTix™ : Standardelektroder med gel och precisionselektroder med flytande gelelektrolyt för pH-mätningar i labbapplikationer och i fält
- Underhållsfritt gelreferenssystem under hela produktens livslängd
- Snabb responstid genom bra anslutning till mediet för elektroder med vätskefyllt referenssystem
- För krävande mätningar i labbet finns SenTix™ elektroder med 3 mol/l KCl flytande elektrolyt, lätt att rengöra glasskaft och platinamembran
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | DIN |
| Korsning | Fiber |
| Material | Plastskaft, Fibermembran |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 80 °C |
| Typ | SenTix™ pH-elektrod |
| För användning med (utrustning) | Vario pH-mätare |
| Inkluderar | DIN-elektrodkontakt, 1m kabel |
| Modell | SenTix™ 21 |
| Förvaringskrav | Sänk ned kombinationselektroden i referenselektrolyt (KCl 3mol/L, Ag+ fri), pH-kombinationselektroder får inte förvaras torrt eller i avjoniserat vatten |
| Visa mer |