missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ SenTix™ 52 PLUS Elektrod
GREENER_CHOICE

Product Code. 10684523
Click to view available options
Material:
Keramiskt skaft och diafragma
Unit Size:
Varje
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10684523

Brand: WTW™ 103652

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

pH-elektroder med gelelektrolyt är idealiska för bärbar mätning men också för rutinmätning i labbet

pH-elektroder med gelelektrolyt är idealiska för bärbar mätning men också för rutinmätning i labbet. Elektroderna kräver inget underhåll förutom tillfällig rengöring och är därför särskilt ekonomiska. För krävande mätningar i labbet finns SenTix™ elektroder med 3 mol/l KCl flytande elektrolyt, lätt att rengöra glasskaft och platina diagfragma. Dessa elektroder kan också användas i svåra prover. Och om du behöver en elektrod med flytande elektrolyt för bärbar mätning: De SenTix™ 51/52 med plastskaft, integrerad temperatursensor och keramiskt membran klarar nästan varje mätuppgift, även på fältet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Kontakttyper Fixed Cable
Korsning Keramisk
Material Keramiskt skaft och diafragma
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ SenTix™ PLUS Elektrod
För användning med (utrustning) Vario pH-mätare
Inkluderar BNC, bananelektrodkontakt, 1m kabel
Modell SenTix™ 52
Sond 30 kilohm Inbyggd NTC
Förvaringskrav Sänk ned kombinationselektroden i referenselektrolyt (KCl 3mol/L, Ag+ fri), pH-kombinationselektroder får inte förvaras torrt eller i avjoniserat vatten
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C
Längd (metrisk) kabel 1 m
Längd (metrisk) skaft 120 mm
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.