Läs mer
WTW™ SenTix™ 60 pH-elektrod
Produktkod. 10521612
Change view
Kontakttyper:
DIN, BNC/ATC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
10521612 DIN, BNC/ATC Varje
1 options
Produktkod. 10521612 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 103639
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2190.00 SEK
    1965.19 SEK / Paket med 1
    Save 224.81 SEK
    10% Av
View all promotions
I lager
pH-elektroder med gelelektrolyt är idealiska för bärbar mätning men också för rutinmätning i labbet
pH-elektroder med gelelektrolyt är idealiska för bärbar mätning men också för rutinmätning i labbet. Elektroderna kräver inget underhåll förutom tillfällig rengöring och är därför särskilt ekonomiska. För krävande mätningar i labbet finns SenTix™ elektroder med 3 mol/l KCl flytande elektrolyt, lätt att rengöra glasskaft och platina diagfragma. Dessa elektroder kan också användas i svåra prover. Och om du behöver en elektrod med flytande elektrolyt för bärbar mätning: De SenTix™ 51/52 med plastskaft, integrerad temperatursensor och keramiskt membran klarar nästan varje mätuppgift, även på fältet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kontakttyper DIN, BNC/ATC
Korsning Platina
Material Glasskaft, platinamembran
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ SenTix™ pH-elektrod
För användning med (utrustning) Vario pH-mätare
Inkluderar DIN/BNC elektrodplugg
Modell SenTix™ 60
Förvaringskrav Sänk ned kombinationselektroden i referenselektrolyt (KCl 3mol/L, Ag+ fri), pH-kombinationselektroder får inte förvaras torrt eller i avjoniserat vatten
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Längd (metrisk) skaft 120 mm