Läs mer
WTW™ SenTix™ 61 pH-elektrod
Beskrivning
- SenTix™ : Standardelektroder med gel och precisionselektroder med flytande gelelektrolyt för pH-mätningar i labbapplikationer och i fält
- Underhållsfritt gelreferenssystem under hela produktens livslängd
- Snabb svarstid genom bra anslutning till mediet för elektroder med vätskefyllt referenssystem
- Bästa resultat tack vare membranglas av hög kvalitet
- pH-elektroder med gelelektrolyt är idealiska för bärbar mätning men också för rutinmätning i labbet
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Fast kabel |
| Korsning | Platina |
| Material | Glasskaft, platinamembran |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 100 °C |
| Typ | SenTix™ pH-elektrod |
| För användning med (utrustning) | Vario pH-mätare |
| Inkluderar | DIN-elektrodkontakt, 1m kabel |
| Modell | SenTix™ 61 |
| Förvaringskrav | Sänk ned kombinationselektroden i referenselektrolyt (KCl 3mol/L, Ag+ fri), pH-kombinationselektroder får inte förvaras torrt eller i avjoniserat vatten |
| Visa mer |