Läs mer
WTW™ SenTix™ 81 pH-elektrod
Kontakttyper:
Fast kabel, Banan
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Precisionselektrod med temperatursensor och DIN-kabel
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Fast kabel, Banan |
| Korsning | Platina |
| Material | Glasskaft, platinamembran |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 100 °C |
| Typ | SenTix™ pH-elektrod |
| För användning med (utrustning) | Vario pH-mätare |
| Inkluderar | DIN, bananelektrodkontakt, 1m kabel |
| Modell | SenTix™ 81 |
| Sond | 30 kilohm Inbyggd NTC |
| Visa mer |