Läs mer
WTW™ SenTix™ Mic-D PLUS Elektrod
Kontakttyper:
DIN och 4 mm bananplugg, BNC och Phono Plug
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | DIN och 4 mm bananplugg, BNC och Phono Plug |
| Korsning | Platina |
| Material | Glasskaft, platinamembran |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -5 °C till +100 °C |
| Typ | SenTix™ PLUS Elektrod |
| För användning med (utrustning) | Vario pH-mätare |
| Inkluderar | DIN, BNC elektrodkontakt, 1m kabel |
| Modell | SenTix™ Mic-D |
| Förvaringskrav | Sänk ned kombinationselektroden i referenselektrolyt (KCl 3mol/L, Ag+ fri), pH-kombinationselektroder får inte förvaras torrt eller i avjoniserat vatten |
| Visa mer |