Läs mer
WTW™ SenTix™ Mic PLUS Special pH-elektrod
Kontakttyper:
Plugghuvud
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- pH mikroelektrod, 5 mm membran
- Specialister för alla fall, pH-elektroder för speciella applikationer kan bestämma pH-värdet på ytor, suspenderade ämnen, suspensioner och mycket mer
- Brett urval av specialmått
- Anpassning till provets konsistens med speciella glasmembran
- Optimal mätnoggrannhet genom anpassad diafragmateknik
- Mikrospecialelektrod som kan lösa nästan alla pH-mätningsproblem
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Beskrivning | PermaSleeve Trådmärkningshylsor |
| Kontakttyper | Plugghuvud |
| Korsning | Keramisk |
| Material | Glasskaft, keramiskt membran |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 100 °C |
| Typ | SenTix™ PLUS Speciell pH-elektrod |
| För användning med (utrustning) | Vario pH-mätare |
| Inkluderar | DIN, BNC elektrodplugg |
| Visa mer |