Läs mer
WTW™ SenTix™ Mikro 900 pH-elektrod
Produktkod. 15992927
Change view
Längd (metrisk):
65/130 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
15992927 65/130 mm
1 options
Produktkod. 15992927 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 103765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6995.00 SEK
    6554.11 SEK / Paket med 1
    Save 440.89 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
De WTW™ SenTix™ Micro 900 pH-elektroden är för trådlös IDS pH-mätning i små kärlvolymer.
  • En mikro pH-elektrod med 5 mm skaftdiameter och inbyggd temperatursond
  • För trådlöst IDS pH-mätning i små kärl
  • Säkra mätvärden via signalbehandling i själva sensorn
  • Enkelt elektrodbyte tack vare kalibreringsdata lagrade i sensorn
  • Sensorkvalitetsövervakning genom QSC-funktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Korsning Platina membran
Material Glas
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Mikro-pH-elektrod
För användning med (applikation) pH-mätning av små kärl
Intern referens KCl 3 mol/L Ag+ fri
Modell SenTix™ Micro 900-P med plugghuvud för AS/IDS-x-kablar eller trådlösa moduler IDS WLM-S
Längd (metrisk) 65/130 mm
Diameter (metrisk) kropp 12 mm (Övre), 5 mm (nedre)