Läs mer
WTW™ SenTix™ ORP AG Elektroder
Beskrivning
ORP-elektroder levererar en känslig spänningssignal från reaktioner i vattenlösningar, där reaktionspartnerna utbyter laddningar på elektrodens metallyta. Skalan är jämförbar med den för pH-mätning. Typiska användningsområden är övervakning av desinfektionseffekten, bestämning av ORP-potentialer i biokemiska reaktioner, mätning i vatten av olika kvalitet med mera. Platinaelektroderna kan användas universellt, guldelektroden är speciellt lämpad för starkt oxiderande media utan närvaro av klorid. Silverelektroden är avsedd för argentometri.
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | AS DIN/AS DIN-3, AS BNC |
| Material | Glasskaft, keramiskt membran, silversensor |
| Temperatur (metrisk) Drift | -5 °C till +100 °C |
| Typ | SenTix™ ORP elektrod |
| För användning med (utrustning) | ORP Mätmätare |
| Inkluderar | AS DIN/AS DIN-3, AS BNC-elektrodplugg |
| Modell | SenTix™ AG |
| Temperaturområde (metriskt). | -5 °C till +100 °C |
| Längd (metrisk) skaft | 120 mm |