Läs mer
WTW™ SenTix™ ORP-elektroder
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10031211
Change view
Längd (metrisk) skaft:
120 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) skaft unitSize
10031211 120 mm Varje
1 options
Produktkod. 10031211 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 103648
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Olika metallelektroder för att anpassa sig till uppmätt substans, Platinum ORP-elektroder är lämpliga för de mest olika applikationerna: starkt oxiderande lösningar, argentometri och mycket mer.
  • Platina-, guld- eller silver-ORP-elektroder - lämpliga för de mest olika applikationerna: starkt oxiderande lösningar, argentometri och mycket mer
  • Olika metallelektroder för att anpassa sig till uppmätt substans
  • Plugghuvudelektroder för universell användning
  • Ag/AgCl referenssystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Glasskaft, keramiskt membran, platinasensor
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ SenTix™ ORP elektrod
För användning med (utrustning) ORP Mätmätare
Modell SenTix™ ORP
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Längd (metrisk) skaft 120 mm