Läs mer
WTW™ SenTix™ ORP-T 900-P Elektrod
Description
- Platina IDS ORP-elektrod med flytande elektrolyt och glasaxel, temperatursensor och keramisk koppling
- För rutinmässiga laboratorie-ORP-mätningar i vattenlösningar
- Trådlös IDS kapacitet till 100 m med säkra mätvärden via signalbehandling i själva sensorn
- Integrerad temperatursensor (NTC 30 kOhm) för exakt värdedokumentation
- Bästa möjliga GLP stöd genom dokumentation av sensordata
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Platina sensor |
| Korsning | Keramisk |
| Material | Glas |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 100 °C |
| För användning med (applikation) | Allmänna laboratorietillämpningar |
| Inkluderar | Plugghuvud för AS/IDS-x-kablar eller trådlösa moduler IDS WLM-S |
| Intern referens | KCl 3 mol/L |
| ORP-sortiment | -1250,0 till +1250,0 mV |
| Längd (metrisk) | 120 mm |