Läs mer
WTW™ SenTix™ SP-DIN PLUS Special pH Electrode
Produktkod. 10576089
Material:
Plast skaft
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10576089
Brand: WTW™ 103730
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specialprover kräver speciella elektroder. pH-värde för lågjonprover, minsta volymer och mycket mer: Inga problem för SenTix™ specialister. Ett urval av insättnings-, mikro- och andra specialelektroder löser nästan alla pH-mätningsproblem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Plugghuvud
Material Plast skaft
pH-intervall 2 till 13
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ SenTix™ PLUS Speciell pH-elektrod
För användning med (utrustning) pH-mätare
Inkluderar DIN electrode plug
Modell SenTix™ SP-DIN
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C
Längd (metrisk) skaft 65/25 mm