Läs mer
WTW™ SenTix™ SP-T 900 IDS pH-elektrod
Produktkod. 15919436
Change view
Längd (metrisk) kabel:
1,5 m
Produktkod. Längd (metrisk) kabel
15919436 1,5 m
1 options
Produktkod. 15919436 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 103752
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5105.00 SEK
    4777.08 SEK / Paket med 1
    Save 327.92 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
WTW™ SenTix™ SP-T 900 IDS pH-elektroder är designade för penetration pH-mätning av livsmedel som kött, frukt eller ost.
  • För digitalt IDS penetration pH-mätning av hårda livsmedel som ost, frukt eller kött
  • Med membran av spjuttyp, hålövergång och polymerelektrolyt
  • Enkelt elektrodbyte tack vare kalibreringsdata lagrade inuti sensorn
  • Inbyggd QSC-sensorkvalitetsövervakning
  • Integrerad temperatursensor
  • Minne för 10 kalibreringar
  • SenTix™ Sp-T 900: 1,5 m kabel med vattentät digital kontakt
  • SenTix™ Sp-T 900-P: plugghuvud för AS/IDS-x-kablar eller trådlösa moduler IDS WLM-S
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Glas
pH-intervall 2 till 13
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Intern referens Polymer
Modell SenTix™ Sp-T 900
Längd (metrisk) 65/25 mm
Längd (metrisk) kabel 1,5 m
Diameter (metrisk) kropp 15 mm (övre), 5 mm (nedre)