Läs mer
BD Sentry™ Säkerhetslansett
Beskrivning
- Aktiveras med en knapptryckning
- Mekanism för att förhindra återanvändning och nålsticksskador
- Enkel kassering i vassa behållare
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Djup (metrisk) nål | 1.8 mm |
| Nålmätare | 23G |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Sterilitet | Sterila |