Läs mer
Seocalcitol, MedChemExpress
Produktkod. 16461919
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16461919 1 mg 1mg
16440498 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16461919 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY32341
MedChemExpress Seocalcitol is a vitamin D analog, binds vitamin D receptor protein from human osteosarcoma MG-63 cells with Kd of 0.27 nM.
Seocalcitol is a vitamin D analog, binds vitamin D receptor protein from human osteosarcoma MG-63 cells with Kd of 0.27 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Seocalcitol
CAS 134404-52-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H46O3
Kvantitet 1 mg
Synonym EB 1089
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.97 mM)
LEDER O[C@H]1C[C@@H](C(/C(C1)=C\C=C2[C@@]3(CC[C@@H]([C@]3(CCC\2)C)[C@@H](/C=C/C=C/C(CC)(CC)O)C)[H])=C)O
Molekylvikt (g/mol) 454.68
Formel vikt 454.68
Procent renhet 97.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death