Läs mer
Sepantronium bromide, MedChemExpress
Produktkod. 16490037
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16490037 50 mg
16453648 10 mg
16416387 5 mg
16414736 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490037 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10194
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Sepantronium bromide (YM-155) is a survivin inhibitor with an IC50 of 0.54 nM.
Sepantronium bromide (YM-155) is a survivin inhibitor with an IC50 of 0.54 nM.
Specifications
Kemiskt namn eller material Sepantronium bromide
CAS 781661-94-7
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H19BrN4O3
Kvantitet 50 mg
Synonym YM-155
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (225.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (112.79 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C2=C(C(C3=CC=CC=C31)=O)[N+](CC4=NC=CN=C4)=C(C)N2CCOC.[Br-]
Molekylvikt (g/mol) 443.29
Formel vikt 443.29
Procent renhet 96.49%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death