Läs mer
Separase Antibody (XJ11-1B12) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
Brand:  Novus Biologicals NB100-439
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18047765
  • 4370.00 SEK / 0.10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Separase Monoclonal specifically detects Separase in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Separase
Monoclonal
0.9 mg/mL
Western Blot 1:500
Caspase-like protein ESPL1, EC 3.4.22.49, ESP1extra spindle poles like 1, extra spindle pole bodies homolog 1 (S. cerevisiae), extra spindle poles like 1 (S. cerevisiae), Extra spindle poles-like 1 protein, FLJ46492, KIAA0165separin, Separase
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot
XJ11-1B12
Unconjugated
Q14674
ESPL1
Maltose-Binding Protein fusion of a C-terminal fragment of human Separase (residues 1866-1996). [UniProt# Q14674]
0.1 mL
Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, DNA Repair, Mitotic Regulators
9700
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1 κ
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only