Läs mer
Separase Antibody (XJ11-1B12) - BSA Free, Novus Biologicals™
Produktkod. 18085704 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.025 mL
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18085704 0.025 mL
18047765 0.1 mL
2 options
Produktkod. 18085704
Brand: Novus Biologicals NB100439SS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
Separase Monoclonal specifically detects Separase in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Separase
Användningsområden Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona XJ11-1B12
Koncentration 0.9 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:500
Genaccessionsnr. Q14674
Gene Alias Caspase-like protein ESPL1, EC 3.4.22.49, ESP1extra spindle poles like 1, extra spindle pole bodies homolog 1 (S. cerevisiae), extra spindle poles like 1 (S. cerevisiae), Extra spindle poles-like 1 protein, FLJ46492, KIAA0165separin, Separase
Gensymboler ESPL1
Värd art Mouse
Immunogen Maltose-Binding Protein fusion of a C-terminal fragment of human Separase (residues 1866-1996). [UniProt# Q14674]
Reningsmetod Protein G purified
Kvantitet 0.025 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, DNA Repair, Mitotic Regulators
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9700
Målarter Human
Innehåll och lagring Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only