Läs mer
Kartell™ Graderad separeringstratt
Produktkod. 10672702
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10672702
Brand: Kartell™ 0097800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka precisionskontrollen av flödet med en nålkontrolltratt. Kartell™ Graderad separeringstratt har löstagbara tillbehör för enkel rengöring.
  • Kristallklar tratt
  • Permanenta graderingar ingjutna i kroppen
  • Nålkontroll för exakt kontroll av flödet
  • Ingen vätning
  • Toppskruvar och ventil kan tas loss för grundlig rengöring
  • Autoklaveringsbar
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • Komplett med propp
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Material PMP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Examen 2mL, 5mL, 25mL
Stopparnummer NS DIN 29/32