Läs mer
Glassco Laboratory Equipments Separerande trattens päronform, borrstorlek: 6
Produktkod. 32210071
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 L
2 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
32210071 1 L
32210070 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 32210071 Leverantör Glassco Laboratory Equipments Leverantörsnummer EU152.202.06
Beräknad leverans: 26-11-2026
Utrustad med PTFE-stoppkran och PE-stoppare.
  • Uppfyller ISO 4800-standarden
  • Utan examen
  • Ej tillfälligt: 29/32
  • Vittryck
  • 3.3 Boro Glass
  • Kemikaliebeständiga
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Material Borosilikatglas (3.3)
Graderad Nej
Lednummer 29/32
Produkttyp Päronformad separatorisk skorsten