Läs mer
Duran™ Separerande trattkranar med polerad kort tratt
7065.00 SEK - 12170.00 SEK
Specifikationer
Typ | Separerande tratt Tryck |
---|---|
Material | Glas |
Inkluderar | Polerad kort tratt |
Produktkod | Brand | Beskrivning | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Beskrivning | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
15814758
|
Duran™
286433401 |
Stoppare nr: NS 12,5 |
7065.00 SEK
Paket med 25 |
Beräknad leverans: 27-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15824758
|
Duran™
286433607 |
Stoppare nr: NS 14,5 |
7840.00 SEK
Paket med 25 |
Beräknad leverans: 27-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15834758
|
Duran™
286433804 |
Stoppare nr: NS 18.8 |
12170.00 SEK
Paket med 25 |
Beräknad leverans: 27-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
Specifikationer
Separerande tratt Tryck | |
Glas | |
Polerad kort tratt |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Duran™ Separerande trattkranar med polerad kort tratt