Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Separertrattar, koniska, bärnstensfärgade, utan skal, med PTFE-plugg
Produktkod. 11903451
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
500 ml
1 l
2 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11903451 2 l
11913451 1 l
11963441 50 ml
11973441 100 ml
11993441 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11903451 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 04008173
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med NS-hylsa och PE-propp
  • Utan våg, med PTFE-plugg
  • Med gänghållare
  • Material: borosilikatglas 3.3
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 l
Material Borosilikatglas (3.3)