Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Separertrattar, koniska, bärnstensfärgade, utan skal, med PTFE-plugg
Produktkod. 11973441
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
500 mL
1 L
2 L
Produktkod. 11973441
Brand: Lenz Laborglasintrumente 04008137
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med NS-hylsa och PE-propp
  • Utan våg, med PTFE-plugg
  • Med gänghållare
  • Material: borosilikatglas 3.3
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borosilikatglas (3.3)