Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Separeringstrattar med glasplugg
Produktkod. 10316221
Change view
Kapacitet (metrisk):
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10316221 2000 ml Varje
1 options
Produktkod. 10316221 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 04030073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2480.00 SEK
    2109.38 SEK / Paket med 1
    Save 370.62 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 05-10-2026
Tillverkad av borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Dropptrattar med glasplugg är försedda med en kran och är utmärkta för överföring av vätskor.
  • NS Sockel och PE-propp
  • Utan våg, med glasplugg
  • Inskriptionsetikett
  • Borsilikatglas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Material Borsilikatglas
Porstorlek 6,0 mm hål
Kvantitet 1
Proppmaterial Polyeten