Beskrivning
- Håll dig till marken och skyddar miljön från utströmmande vätskor (t.ex. för avlopp).
- Består av en speciell plastblandning.
- Beständig mot vatten, kolväten och de flesta kemikalier.
- Återanvändbar (kan tvättas med tvålvatten eller avgiftas).
- För alla släta underlag.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Material | Polyuretan |
| Typ | Barriär Spillblocker |
| Längd (engelska) | 15,75 tum |
| Längd (metrisk) | 400,00 mm |
| Bredd (engelska) | 15,75 tum |
| Bredd (metrisk) | 400.00 mm |
| Höjd (engelska) | 1,97 tum. |
| Höjd (metrisk) | 50.00 mm |
| Vikt (engelska) | 6.17 lb. |
| Visa mer |